4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1901-25G A1901-5G
TCIAA1901-25GEA 208 EUR InStock
TCIAA1901-25G TCIAA1901-5G
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₆H₈ClN₃
MW: 157,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191727
Numéro CAS: 2858-20-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité