1-Aminohydantoin hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Aminohydantoin Hydrochloride, 1-Aminohydantoin HCl, 1-Amino-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
A1902-25G A1902-5G
TCIAA1902-25GEA 151 EUR InStock
TCIAA1902-25G TCIAA1902-5G
1-Aminohydantoin hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Aminohydantoin hydrochloride
Formule: C₃H₅N₃O₂
MW: 151,55 g/mol
Point de fusion: 203°C
Numéro MDL: MFCD02181047
Numéro CAS: 2827-56-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité