N-(2-Pyridinyl)acétamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1911-1G A1911-5G
TCIAA1911-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA1911-1G TCIAA1911-5G
N-(2-Pyridinyl)acétamide ≥98.0% (par GC)
2-Acetamidopyridine
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Numéro MDL: MFCD00023423
Numéro CAS: 5231-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité