Acyclovir ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,9-dihydro-2-amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-on, Acycloguanosine, 2-amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6h-purin-6-one, Acyclovir, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, 2-Amino-1,9-dihydro-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, Aciclovir, 2-Amino-9-((2-hydroxyethoxy)methyl)-1H-purin-6(9H)-one
A1915-25G A1915-5G A1915-1G
TCIAA1915-25GEA 113 EUR InStock
TCIAA1915-25G TCIAA1915-5G TCIAA1915-1G
Acyclovir ≥98.0% (par HPLC)
Acyclovir
Formule: C₈H₁₁N₅O₃
MW: 225,21 g/mol
Point de fusion: 262°C
Numéro MDL: MFCD00057880
Numéro CAS: 59277-89-3
EINECS: 261-685-1
Merck Index: 14,00146
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité