4-Amylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Pentylcyclohexanol
A1926-25G A1926-5G
TCIAA1926-25GEA 130 EUR InStock
TCIAA1926-25G TCIAA1926-5G
4-Amylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
4-Amylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formule: C₁₁H₂₂O
MW: 170,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD01017412
Numéro CAS: 54410-90-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité