N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA1929-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA1929-25G TCIAA1929-5G
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide ≥98.0% (par GC)
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Formule: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD03703462
Numéro CAS: 27514-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité