4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid
A1941-25G A1941-5G
TCIAA1941-25GEA 44 EUR InStock
TCIAA1941-25G TCIAA1941-5G
4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₃
MW: 215,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840527
Numéro CAS: 108282-38-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité