Albendazole ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamic Acid Methyl Ester, Methyl [5-(Propylthio)benzimidazol-2-yl]carbamate
A1943-25G A1943-5G
TCIAA1943-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAA1943-25G TCIAA1943-5G
Albendazole ≥98.0% (sur base azote total)
Albendazole
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂S
MW: 265,33 g/mol
Point de fusion: 210°C
Numéro MDL: MFCD00083232
Numéro CAS: 54965-21-8
EINECS: 259-414-7
Merck Index: 14,00210
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité