5-(Acetoacetamido)-2-benzimidazolinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Acetoacetlamino benzimdazolone
A1949-25G A1949-250G
TCIAA1949-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAA1949-25G TCIAA1949-250G
5-(Acetoacetamido)-2-benzimidazolinone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-(Acetoacetamido)-2-benzimidazolinone
Formule: C₁₁H₉N₃O₃
MW: 231,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00444508
Numéro CAS: 26576-46-5
EINECS: 247-820-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité