5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-benzimidazolinone
A1950-25G A1950-5G
TCIAA1950-25GEA 105 EUR InStock
TCIAA1950-25G TCIAA1950-5G
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one ≥98.0% (par HPLC)
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₇H₇N₃O
MW: 149,1500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053555
Numéro CAS: 95-23-8
EINECS: 202-401-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité