5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1966-1G A1966-5G
TCIAA1966-1GEA 190 EUR InStock
TCIAA1966-1G TCIAA1966-5G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran ≥98.0% (par GC)
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran
Formule: C₁₄H₁₂N₂O
Numéro MDL: MFCD10000946
Numéro CAS: 84102-58-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité