1-(1-Éthyl-1H-pyrrol-2-yl)éthanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(1-Ethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
A1977-25G A1977-5G
TCIAA1977-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA1977-25G TCIAA1977-5G
1-(1-Éthyl-1H-pyrrol-2-yl)éthanone ≥98.0% (par GC)
1-(1-Éthyl-1H-pyrrol-2-yl)éthanone
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD00191234
Numéro CAS: 39741-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité