1-(Acryloyloxy)-3-(methacryloyloxy)-2-propanol ≥80.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Acryloyloxy)-2-hydroxypropyl Methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1988-25G A1988-500G
TCIAA1988-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1988-25G TCIAA1988-500G
1-(Acryloyloxy)-3-(methacryloyloxy)-2-propanol ≥80.0% (par GC) stabilisé
1-(Acryloyloxy)-3-(methacryloyloxy)-2-propanol
Formule: C₁₀H₁₄O₅
MW: 214,22 g/mol
Point d'éclair: 158°C
Numéro MDL: MFCD00274303
Numéro CAS: 1709-71-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f8683f511b209331d4dbc00dfeb4ccbf4b4f0c&vid=52f8683f511b209331d4dbc00dfeb4ccbf4b4f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité