6-Amino-2,4-dichloro-3-methylphenol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1998-25G A1998-5G
TCIAA1998-25GEA 125 EUR InStock
TCIAA1998-25G TCIAA1998-5G
6-Amino-2,4-dichloro-3-methylphenol hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
6-Amino-2,4-dichloro-3-methylphenol hydrochloride
Formule: C₇H₇Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00035472
Numéro CAS: 39549-31-0
EINECS: 254-503-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité