D-Alanine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-Alanine benzyl ester p-toluenesulphonate salt, H-D-Ala-OBzl.TosOH, D-Alanine Benzyl Ester p-Toluenesulphonate H-D-Ala-OBzl·TosOH D-Ala-OBzl·Tos, H-D-Ala-OBzl·TosOH, H-D-Ala-OBzl.Tos-OH
A2004.0005 A2004-25G A2004-5G
TCIAA2004.0005EA 155 EUR InStock
TCIAA2004.0005 TCIAA2004-25G TCIAA2004-5G
D-Alanine benzyl ester-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-Alanine benzyl ester-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 351,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039092
Numéro CAS: 41036-32-2
EINECS: 255-185-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +7.0 deg (C=3, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité