(R)-tert-Butyl-2-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
A2009-1G A2009-5G
TCIAA2009-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2009-1G TCIAA2009-5G
(R)-tert-Butyl-2-aminopropanoate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(R)-tert-Butyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00077087
Numéro CAS: 59531-86-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -2.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité