Trilaurate de glycérol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO421830250EA 514 EUR InStock
ACRO421830250 ACRO421830050
Trilaurate de glycérol 98%
Trilaurate de glycérol
Formule: C₃₉H₇₄O₆
MW: 639,01 g/mol
Point de fusion: 45…47 °C
Densité: 0,9 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026559
Numéro CAS: 538-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
pH 6.0 to 9.2 (5 % at 25°C)
Alkalinity ≤0.022 % (as KOH)
Iodate (IO3) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité