L-Arginine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2017-25G A2017-5G
TCIAA2017-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA2017-25G TCIAA2017-5G
L-Arginine methyl ester dihydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
L-Arginine methyl ester dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₄O₂
Point de fusion: 193°C
Numéro MDL: MFCD00038948
Numéro CAS: 26340-89-6
EINECS: 247-622-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +22.0 deg (C=2.5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité