2-Acetyl-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2030-100GEA 66 EUR InStock
TCIAA2030-100G TCIAA2030-25G TCIAA2030-500G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (par GC)
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00021643
Numéro CAS: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité