5-Azacytidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A2033-1G A2033-100MG
TCIAA2033-1GEA 135 EUR InStock
TCIAA2033-1G TCIAA2033-100MG
5-Azacytidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Azacytidine
Formule: C₈H₁₂N₄O₅
MW: 244,21 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006539
Numéro CAS: 320-67-2
EINECS: 206-280-2
Merck Index: 14,00887
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité