Acide acétique ≥99.5% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Acide éthanoïque
TCIAA2035-300MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAA2035-300ML
Acide acétique ≥99.5% (par analyse titrimétrique)
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 17°C
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00055
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/82/28930182.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité