3-Aminopyridazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2048-1G A2048-5G
TCIAA2048-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA2048-1G TCIAA2048-5G
3-Aminopyridazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminopyridazine
Formule: C4H5N3
MW: 95,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD01529869
Numéro CAS: 5469-70-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité