6-Chloro-9-(β-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-amine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Chloroguanineriboside, (2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 2-Amino-6-chloro-9-(beta-D-ribofuranosyl)purine
A2054-1G A2054-5G
TCIAA2054-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA2054-1G TCIAA2054-5G
6-Chloro-9-(β-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-amine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-6-chloropurine riboside
Formule: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
MW: 301,69 g/mol
Point de fusion: 175°C
Numéro MDL: MFCD00005735
Numéro CAS: 2004-07-1
EINECS: 217-905-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -40.0 deg (C=0.1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité