(3-Acetylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3-Acetylphenoxy)acetic acid
A2061-25G A2061-5G
TCIAA2061-25GEA 301 EUR InStock
TCIAA2061-25G TCIAA2061-5G
(3-Acetylphenoxy)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(3-Acetylphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD02180947
Numéro CAS: 1878-80-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité