Azathioprine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-((1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio)-9H-purine, 6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine
A2069-25G A2069-5G
TCIAA2069-25GEA 719 EUR InStock
TCIAA2069-25G TCIAA2069-5G
Azathioprine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Azathioprine
Formule: C₉H₇N₇O₂S
MW: 277,26 g/mol
Point de fusion: 244°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069203
Numéro CAS: 446-86-6
EINECS: 207-175-4
Merck Index: 14,00902
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité