Azithromycin dihydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Azithromycin hydrate, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one dihydrate
A2076-1G A2076-5G
TCIAA2076-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA2076-1G TCIAA2076-5G
Azithromycin dihydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Azithromycin dihydrate
Formule: C₃₈H₇₂N₂O₁₂·2H₂O
MW: 749,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862248
Numéro CAS: 117772-70-0
Merck Index: 14,00915
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -49.0 deg (C=2, EtOH) (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité