1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2084-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA2084-5G TCIAA2084-25G
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07784450
Numéro CAS: 65039-10-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité