N4-Acetylcytosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)acetamide
A2089-25G A2089-5G
TCIAA2089-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAA2089-25G TCIAA2089-5G
N4-Acetylcytosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N4-Acetylcytosine
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 325°C
Numéro MDL: MFCD00134466
Numéro CAS: 14631-20-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité