(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2095-1G A2095-5G
TCIAA2095-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA2095-1G TCIAA2095-5G
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD03411476
Numéro CAS: 152305-23-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -7.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité