Amoxicillin trihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-[2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)-acetyl]amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, Amoxicillin Ttrihydrate, (2S,5R,6S)-6-((S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate
A2099-25G A2099-5G
TCIAA2099-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA2099-25G TCIAA2099-5G
Amoxicillin trihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Amoxicillin trihydrate
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₅S
MW: 365,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072029
Numéro CAS: 61336-70-7
Merck Index: 14,00577
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +290 to +315 deg (C=0.1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 11.0 to 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité