(1S,5S)-N-Hydroxy-2-adamantanimine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A2110-25G A2110-5G
TCIAA2110-25GEA 181 EUR InStock
TCIAA2110-25G TCIAA2110-5G
(1S,5S)-N-Hydroxy-2-adamantanimine ≥98.0% (par GC)
(1S,5S)-N-Hydroxy-2-adamantanimine
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078273
Numéro CAS: 4500-12-3
EINECS: 224-807-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité