Alendronic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A2120.0005 A2120-25G A2120-5G
TCIAA2120.0005EA 57.2 EUR InStock
TCIAA2120.0005 TCIAA2120-25G TCIAA2120-5G
Alendronic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Alendronic acid
Formule: C₄H₁₃NO₇P₂
Point de fusion: 235°C
Numéro MDL: MFCD00868112
Numéro CAS: 66376-36-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,00229
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité