3A-Amino-3A-deoxy-(2AS,3AS)-ɑ-cyclodextrin hydrate ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A2122-1G A2122-200MG
TCIAA2122-1GEA 242 EUR InStock
TCIAA2122-1G TCIAA2122-200MG
3A-Amino-3A-deoxy-(2AS,3AS)-ɑ-cyclodextrin hydrate ≥90.0% (par HPLC)
3A-Amino-3A-deoxy-(2AS,3AS)-alpha-cyclodextrin hydrate
Formule: C₃₆H₆₁NO₂₉
Numéro CAS: 121916-94-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10d91c36c704665cc4a81ff04de7a8023e40cf4e&vid=10d91c36c704665cc4a81ff04de7a8023e40cf4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 90.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +127 to +138 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité