5-(Aminosulphonyl)-2,3-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
A2126-25G A2126-5G
TCIAA2126-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAA2126-25G TCIAA2126-5G
5-(Aminosulphonyl)-2,3-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-(Aminosulphonyl)-2,3-dimethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₆S
MW: 261,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD01317561
Numéro CAS: 66644-80-2
EINECS: 266-433-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité