cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2127-25G A2127-5G
TCIAA2127-25GEA 504 EUR InStock
TCIAA2127-25G TCIAA2127-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Point de fusion: 278°C
Numéro MDL: MFCD09753647
Numéro CAS: 16636-51-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité