N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
A2146-25G A2146-5G
TCIAA2146-25GEA 134 EUR InStock
TCIAA2146-25G TCIAA2146-5G
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-(2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-yl)formamide
Formule: C₅H₄Cl₂N₄O
MW: 207,0200 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112936
Numéro CAS: 171887-03-9
EINECS: 425-650-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité