4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2148-1G A2148-5G
TCIAA2148-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA2148-1G TCIAA2148-5G
4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)aniline
Formule: C₉H₁₀N₄
MW: 174,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00973306
Numéro CAS: 119192-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité