3-[(Méthylamino)méthyl]aniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Methylaminomethyl)aniline
A2158-25G A2158-5G
TCIAA2158-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA2158-25G TCIAA2158-5G
3-[(Méthylamino)méthyl]aniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-N-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00211072
Numéro CAS: 18759-96-1
EINECS: 414-570-7
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité