L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Allyl phenoxyacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenoxyacetic Acid Allyl Ester
A2177-25G A2177-250G
TCIAA2177-25GEA 33 EUR InStock
TCIAA2177-25G TCIAA2177-250G
Allyl phenoxyacetate ≥98.0% (par GC)
Allyl phenoxyacetate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.21 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00044632
Numéro CAS: 7493-74-5
EINECS: 231-335-2
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité