Artemether ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2190-25G A2190-5G
TCIAA2190-25GEA 140 EUR InStock
TCIAA2190-25G TCIAA2190-5G
Artemether ≥98.0% (par HPLC)
Artemether
Formule: C₁₆H₂₆O₅
Numéro MDL: MFCD00866205
Numéro CAS: 71963-77-4
Merck Index: 14,00815
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +166 to +173 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité