O-Acetyl-N-carbobenzoxyhydroxylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A2193-1G A2193-5G
TCIAA2193-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA2193-1G TCIAA2193-5G
O-Acetyl-N-carbobenzoxyhydroxylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
O-Acetyl-N-carbobenzoxyhydroxylamine
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 180798-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité