2-Amino-4-(méthylsulfonyl)phénol ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-(methylsulfonyl)phenol 2-Hydroxy-5-(methylsulfonyl)aniline, 3-Amino-4-hydroxyphenyl Methyl sulphone, 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)aniline, 2-Amino-4-(methylsulphonyl)phenol
A2198-25G A2198-5G
TCIAA2198-25GEA 131 EUR InStock
TCIAA2198-25G TCIAA2198-5G
2-Amino-4-(méthylsulfonyl)phénol ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-4-hydroxyphenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₉NO₃S
MW: 187,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00719450
Numéro CAS: 98-30-6
EINECS: 202-654-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité