5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-4,4'-dichlorodiphenyl ether, 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
A2225-25G A2225-5G
TCIAA2225-25GEA 215 EUR InStock
TCIAA2225-25G TCIAA2225-5G
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
Formule: C₁₂H₉Cl₂NO
MW: 254,1100 g/mol
Point d'ébullition: 234°C
Numéro MDL: MFCD00027391
Numéro CAS: 121-27-7
EINECS: 204-460-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité