5-Aza-2'-deoxycytidine
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Aza-2′-deoxycytidine, Decitabine, 5-Aza-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)cytosine, 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2′-Deoxy-5-azacytidine 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one Decitabine, 4-Amino-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
A2232-20MG A2232-100MG
TCIAA2232-20MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAA2232-20MG TCIAA2232-100MG
5-Aza-2'-deoxycytidine
5-Aza-2'-deoxycytidine
Formule: C₈H₁₂N₄O₄
MW: 228,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043011
Numéro CAS: 2353-33-5
EINECS: 219-089-4
Merck Index: 14,02853
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 23.8 to 25.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité