3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(3-Hydroxypropyl)aniline, 3-(Phenylamino)propan-1-ol
A2248-5G A2248-25G
TCIAA2248-5GEA 110 EUR InStock
TCIAA2248-5G TCIAA2248-25G
3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Anilino-1-propanol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15206074
Numéro CAS: 31121-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité