(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-Abu-NH2 · HCl, (2S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, H-Abu-NH2 HCl
A2252-25G A2252-5G
TCIAA2252-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA2252-25G TCIAA2252-5G
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride
Formule: C₄H₁₁ClN₂O
MW: 138,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136565
Numéro CAS: 7682-20-4
EINECS: 471-490-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +25.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité