N-Acetyl-4-hydroxy-L-proline (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Acetyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, Ac-Hyp-OH
A2265-5G A2265-25G
TCIAA2265-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA2265-5G TCIAA2265-25G
N-Acetyl-4-hydroxy-L-proline (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
N-Acetyl-4-hydroxy-L-proline (cis and trans mixture)
Formule: C₇H₁₁NO₄
MW: 173,17 g/mol
Numéro CAS: 926905-71-7
EINECS: 251-780-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -114 to -120 deg (C=4, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité