N-(3-Aminopropyl)-2-nitrobenzenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Nitrobenzenesulphonyl)-1,3-propanediamine Hydrochloride, N-(o-Ns)-1,3-diaminopropane Hydrochloride, 1-Amino-3-(2-nitrobenzenesulphonamido)propane Hydrochloride
A2268-1G A2268-5G
TCIAA2268-1GEA 114 EUR InStock
TCIAA2268-1G TCIAA2268-5G
N-(3-Aminopropyl)-2-nitrobenzenesulphonamide hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(3-Aminopropyl)-2-nitrobenzenesulphonamide hydrochloride
Formule: C₉H₁₃N₃O₄S
MW: 295,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD07366920
Numéro CAS: 863983-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité