3-Amino-2(1H)-pyridinone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2285-1G A2285-5G
TCIAA2285-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAA2285-1G TCIAA2285-5G
3-Amino-2(1H)-pyridinone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-2-pyridone
Formule: C₅H₆N₂O
Numéro MDL: MFCD03411556
Numéro CAS: 33630-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00acc410b715891a93138653edf8e0ca44c0ff01&vid=2f8beffe7b79f1eb2ac9ae3a8f9162084cb157f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité