5-Acetylindan ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A2289-25G A2289-5G
TCIAA2289-25GEA 344 EUR InStock
TCIAA2289-25G TCIAA2289-5G
5-Acetylindan ≥98.0% (par GC)
5-Acetylindan
Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD00021246
Numéro CAS: 4228-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité